Kluczowe dokumenty
870413C
Avanti
18:1 PE-benzylguanine
solution
Synonim(y):
1,2-dioleoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-benzylguanina
Wybierz wielkość
1 MG
1050,00 zł
5 MG
3130,00 zł
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1050,00 zł
5 MG
3130,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C55H93N8O10P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1057.35
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99% (TLC)
Formularz
solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (870413C-1MG)
pkg of 1 × 5 mg (870413C-5MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand (870413C)
stężenie
1 mg/mL in chloroform
5 mg/mL in chloroform
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)