Merck
852469C
Avanti
C18(Plasm)-20:4 PC
1-(1Z-octadecenyl)-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonim(y):
1-O-1′-(Z)-octadecenyl-2--(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; GPCho(18:0p/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
Wybierz wielkość
5 MG
1360,00 zł
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
1360,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H84NO7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
794.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mL (852469C-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 852469C
stężenie
1 mg/mL (852469C-5mg)
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
C18(Plasm)-20:4 PC has been used:
  • as a lipid standard in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) method[1]
  • in the preparation of large unilamellar vesicles (LUVs)[2]
  • for determining the substrate specificity of glycerophosphocholine cholinephosphodiesterase-14 (GPC-CP14) protein from Streptomyces sanglieri [3]
Opakowanie
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (852469C-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daisuke Sugimori et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 117(4), 422-430 (2013-11-12)
A novel metal ion-independent glycerophosphocholine cholinephosphodiesterase (GPC-CP) of Streptomyces sanglieri was purified 53-fold from culture supernatant with 1.1% recovery (583 U/mg-protein). The enzyme functions as a monomer with a molecular mass of 66 kDa. The gene encoding the enzyme consists
Cytochrome c is an oxidative stress-activated plasmalogenase that cleaves plasmenylcholine and plasmenylethanolamine at the sn-1 vinyl ether linkage
Jenkins CM, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 293(22), 8693-8709 (2018)
Comprehensive untargeted lipidomic analysis using core-shell C30 particle column and high field orbitrap mass spectrometer
Narvaez-Rivas M and Zhang Q
Journal of Chromatography A, 1440, 123-134 (2016)
Mónica Narváez-Rivas et al.
Journal of chromatography. A, 1440, 123-134 (2016-03-02)
The goal of untargeted lipidomics is to have high throughput, yet comprehensive and unambiguous identification and quantification of lipids. Novel stationary phases in LC separation and new mass spectrometric instruments capable of high mass resolving power and faster scanning rate