Merck
860668P
Avanti
4E,11Z-Sphingadiene
Avanti Research - A Croda Brand 860668P, powder
Synonim(y):
(2S,3R,4E,11Z)-2-aminooctadec-4,11-diene-1,3-diol
Wybierz wielkość
1 MG
987,00 zł
987,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
987,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H35NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
987,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860668P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860668P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCC/C=C\CCCCCC
InChI
1S/C18H35NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h7-8,14-15,17-18,20-21H,2-6,9-13,16,19H2,1H3/b8-7-,15-14+/t17-,18+/m0/s1
Klucz InChI
PZYQAHLJANGLKE-ZLHPJBHGSA-N
Opis ogólny
4E,11Z-Sfingadien jest unikalną bazą sfingoidową zawierającą trans podwójne wiązanie w pozycji C4 i cis podwójne wiązanie w pozycji C11 wzdłuż łańcucha alkilowego bazy sfingoidowej.[1] Sfingadieny występują w owadach, organizmach morskich, roślinach strączkowych, w tym soi i produktach sojowych.[2]
Zastosowanie
4E,11Z-Sphingadiene został użyty jako wzorzec w 193 nm fotodysocjacji ultrafioletowej (UVPD) - tandemowej spektrometrii mas o ultra wysokiej rozdzielczości w celu jego szczegółowej charakterystyki strukturalnej.[1]
Działania biochem./fizjol.
Sfingadieny to hamujące wzrost zasady sfingoidowe, zaangażowane w apoptozę i sygnalizację komórkową.[2][3] Hamują one sygnalizację Akt/Wnt, co może przyczyniać się do ich właściwości chemoprewencyjnych w raku jelita grubego.[2]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860668P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Detailed structural characterization of sphingolipids via 193 nm ultraviolet photodissociation and ultrahigh resolution tandem mass spectrometry
Ryan E, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 28(7), 1406-1419 (2017)
Occurrence, structure elucidation, biosynthesis, functions and synthesis of sphingadienes
U Abeytunga T
Mini-Reviews in Organic Chemistry, 12(3), 282-292 (2015)
Ashok Kumar et al.
Carcinogenesis, 33(9), 1726-1735 (2012-05-15)
Sphingadienes (SDs) derived from soy and other natural sphingolipids are cytotoxic to colon cancer cells via an Akt-dependent mechanism and reduce adenoma formation in Apc(Min/+) mice. Wnt signaling is fundamental to colon carcinogenesis and is the basis for spontaneous tumorigenesis