Merck
872120C
Avanti
18:1 PE-N-16:0
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-dioleoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N-palmitoilo (sól amonowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C57H111N2O9P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
999.47
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
99% (TLC)
Formularz
chloroform solution
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (872120C-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (872120C-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
10 mg/mL (872120C-10MG)
5 mg/mL (872120C-5MG)
typ lipidu
bioactive lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCCNC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O.[NH4+]
InChI
1S/C57H108NO9P.H3N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-30-33-36-39-42-45-48-56(60)64-52-54(67-57(61)49-46-43-40-37-34-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2)53-66-68(62,63)65-51-50-58-55(59)47-44-41-38-35-32-29-24-21-18-15-12-9-6-3;/h25-28,54H,4-24,29-53H2,1-3H3,(H,58,59)
Klucz InChI
HRSBIWJTZUDIDL-ZNNVHAOSSA-N
Opakowanie
5 ml ampułka z przezroczystego szkła (872120C-10MG)
Ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (872120C-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)