860624P
Avanti
C18:1 Dihydroceramide (d18:0/18:1(9Z))
Avanti Research™ - A Croda Brand 860624P, powder
Synonim(y):
N-oleoyl-D-erythro-sphinganine
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860624P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 860624P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H71NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-36(40)37-34(33-38)35(39)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,34-35,38-39H,3-16,19-33H2,1-2H3,(H,37,40)/b18-17-/t34-,35+/m0/s1
Klucz InChI
MJQIARGPQMNBGT-WWUCIAQXSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3