Merck
860596P
Avanti
C18:1 Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/18:1(9Z))
Avanti Research - A Croda Brand 860596P, powder
Synonim(y):
D-galaktozylo-β-1,1′-N-oleoilo-D-erytrofingozyna
Wybierz wielkość
5 MG
1070,00 zł
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
1070,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H79 NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
726.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860596P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860596P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]1CO
Klucz InChI
MVGFIPNJBNBHNC-VTRIZHIOSA-N
Opis ogólny
Galaktozyloceramid jest złożonym glikosfingolipidem.[1] Jest głównym składnikiem osłonki mielinowej i zawiera pojedynczą resztę galaktozy połączoną z ceramidem.[1][2]Galaktozyloceramid występuje głównie na powierzchni komórek nabłonka okrężnicy, nabłonka pochwy i pierwotnych komórek nabłonka sutka.[3]
Działania biochem./fizjol.
Galaktozyloceramid jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania i stabilności mieliny.[4] Blokuje wiązanie komórek nabłonka z ludzkim wirusem niedoboru odporności 1 (HIV-1).[3]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860596P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gangliosides in Health and Disease
Gangliosides in Health and Disease, 77(1), 306-318 (2018)
Pediatr Neurol
Pediatric Neurology, 77(1), 306-318 (2013)
K M Koshy et al.
Biophysical journal, 77(1), 306-318 (1999-07-02)
Divalent cations mediate a carbohydrate-carbohydrate association between the two major glycolipids, galactosylceramide (GalCer) and its sulfated form, cerebroside sulfate (CBS), of the myelin sheath. We have suggested that interaction between these glycolipids on apposed extracellular surfaces of myelin may be
S Moses Dennison et al.
Journal of virology, 88(16), 9406-9417 (2014-06-13)
Mucosal epithelial cell surface galactosylceramide (Galcer) has been postulated to be a receptor for HIV-1 envelope (Env) interactions with mucosal epithelial cells. Disruption of the HIV-1 Env interaction with such alternate receptors could be one strategy to prevent HIV-1 entry