Merck
860854P
Avanti
C24:0 Galactosyl(β)ceramide(d18:1/24:0)
Avanti Research - A Croda Brand (860854P), powder
Synonim(y):
D-galaktozylo-β-1,1′-N-lignoceroilo-D-erytro-sfingozyna
Wybierz wielkość
5 MG
1740,00 zł
1740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
1740,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H93NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
812.25
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
1740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860854P-5MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand (860854P)
typ lipidu
deuterated lipids
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C48H93NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-44(52)49-41(40-56-48-47(55)46(54)45(53)43(39-50)57-48)42(51)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h35,37,41-43,45-48,50-51,53-55H,3-34,36,38-40H2,1-2H3,(H,49,52)/b37-35+/t41-
Klucz InChI
POQRWMRXUOPCLD-HIIAJUEOSA-N
Opis ogólny
Ceramid β-galaktozylowy (β-GalCer) jest prostym glikosfingolipidem. Składa się z lipofilowej sfingozyny i hydrofilowej galaktozy przyłączonej do sfingozyny za pomocą wiązania eterowego. Β-GalCer jest obecny w osłonce mielinowej ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Ma pięć analogów, w tym 6a-6e.[1]
Działania biochem./fizjol.
Ceramid β-galaktozylowy (β-GalCer) reguluje aktywność β-glukocerebrozydazy. Odgrywają one również rolę receptorów na powierzchni komórek dla toksyn bakteryjnych i wirusowych.[1]
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Design, synthesis, and evaluation of beta-galactosylceramide mimics promoting beta-glucocerebrosidase activity in keratinocytes
Fukunaga K, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 13(5), 813-815 (2003)