Merck
860431P
Avanti
C16 Galactosyl(α) Ceramide (d18:1/16:0)
D-galactosyl-α-1,1′ N-palmitoyl- D-erythro-sphingosine, powder
Synonim(y):
C16 α-D-galaktozylo-ceramid; N-(heksadekanoilo)-1-α-galaktozylo-sping-4-enina
Wybierz wielkość
5 MG
1630,00 zł
1630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
1630,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H77NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
700.04
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860431P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860431P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@]([C@@]([H])(/C=C/CCCCCCCCCCCCC)O)(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C40H77NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(43)33(32-48-40-39(47)38(46)37(45)35(31-42)49-40)41-36(44)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h27,29,33-35,37-40,42-43,45-47H,3-26,28,30-32H2,1-2H3,(H,41,44)/b29-27+/t33-,34+,35+,37-,38-,39+,40-
Klucz InChI
VJLLLMIZEJJZTE-KAQXTUTFSA-N
Zastosowanie
C16 Galaktozylo(α) Ceramid (d18:1/16:0) lub α -GalCer (d18:1/16:0) jest odpowiedni do stosowania jako wzorzec heksozyloceramidów (HexCers) w wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej (HPTLC).[1]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860431P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kathrin M Engel et al.
Biomolecules, 10(2) (2020-01-26)
The lipid composition of sperm membranes is crucial for fertilization and differs among species. As the evolution of internal fertilization modes in fishes is not understood, a comparative study of the sperm lipid composition in freshwater representatives of externally and
Diastereomer-specific quantification of bioactive hexosylceramides from bacteria and mammals
Von Gerichten J, et al.
Journal of Lipid Research, 58(6), 1247-1258 (2017)
Guang-Yi Dai et al.
The Journal of biological chemistry, 295(3), 717-728 (2019-12-11)
Cellular membranes contain many lipids, some of which, such as sphingolipids, have important structural and signaling functions. The common sphingolipid glucosylceramide (GlcCer) is present in plants, fungi, and animals. As a major plant sphingolipid, GlcCer is involved in the formation
Johanna von Gerichten et al.
Journal of lipid research, 58(6), 1247-1258 (2017-04-05)
Mammals synthesize, cell-type specifically, the diastereomeric hexosylceramides, β-galactosylceramide (GalCer) and β-glucosylceramide (GlcCer), which are involved in several diseases, such as sphingolipidosis, diabetes, chronic kidney diseases, or cancer. In contrast, Bacteroides fragilis, a member of the human gut microbiome, and the