Merck
860479P
Avanti
Adamantanyl Galactosyl(β) Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand 860479P, powder
Synonim(y):
N-(1-adamantanoacetylo)-galaktozyloceramid
Wybierz wielkość
5 MG
1610,00 zł
1610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
1610,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H63 NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
637.89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (860479P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860479P
typ lipidu
sphingolipids
bioactive lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@](NC(CC12C[C@H]3C[C@@H](C2)C[C@@H](C1)C3)=O)([H])CO[C@H](O4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4CO
Klucz InChI
JJKSFVGDPSOVJH-WQVUVXLKSA-N
Działania biochem./fizjol.
Adamantylogalaktozyloceramid (adaGalCer), analog glikosfingolipidu (GSL), moduluje nieprawidłowy obrót GSL. Działa jako inhibitor i alternatywny substrat regulujący metabolizm GSL w komórkach w określony sposób.[1] AdaGalCer blokuje syntezę sulfatydów komórkowych i mikrosomalną syntezę globotriaozylo-ceramidu (Gb3). Obniża poziom glukozyloceramidu (GlcCer) w komórkach prawidłowych i komórkach lizosomalnych chorób spichrzeniowych (LSD).[1]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860479P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Adamantyl glycosphingolipids provide a new approach to the selective regulation of cellular glycosphingolipid metabolism
Kamani M, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 286(24), 21413-21426 (2011)
Mustafa Kamani et al.
The Journal of biological chemistry, 286(24), 21413-21426 (2011-04-27)
Mammalian glycosphingolipid (GSL) precursor monohexosylceramides are either glucosyl- or galactosylceramide (GlcCer or GalCer). Most GSLs derive from GlcCer. Substitution of the GSL fatty acid with adamantane generates amphipathic mimics of increased water solubility, retaining receptor function. We have synthesized adamantyl