Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5030,00 zł 3772,50 zł |
Informacje o tej pozycji
3772,50 zł
Cena katalogowa5030,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
functional group
amide
lipid type
sphingolipids
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@H](O)CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C50H99NO9/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-29-31-33-35-37-39-45(54)51-42(41-59-50-49(58)48(57)47(56)44(40-52)60-50)46(55)43(53)38-36-34-32-30-28-16-14-12-10-8-6-4-2/h42-44,46-50,52-53,55-58H,3-41H2,1-2H3,(H,51,54)/t42-,43+,44+,46-,47-,48-,49+,50-/m0/s1
InChI key
VQFKFAKEUMHBLV-BYSUZVQFSA-N
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (TLC) | description Avanti Research™ - A Croda Brand | description Avanti Research™ - A Croda Brand | description Avanti Research™ - A Croda Brand |
| functional group amide | functional group - | functional group - | functional group - |
| assay ≥95% (TLC) | assay >99% (TLC) | assay >99% (TLC) | assay >99% (TLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| lipid type sphingolipids | lipid type - | lipid type bile acids | lipid type - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?