Merck
860396P
Avanti
14:0-d27 Lyso PC
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonim(y):
1-Myristoyl-d27-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H19NO7PD27
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
494.74
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (860396P-10MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
metody
mass spectrometry (MS): suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
Opis ogólny
14:0-d27 Lyso PC is a deuterated lyso phosphocholine wherein 27 protons of myristoyl are replaced by deuterium isotope.
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860396P-10MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3