Merck
860377P
Avanti
18:1 aminoethyl PC
powder
Synonim(y):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (N-aminoethyl)
Wybierz wielkość
1 MG
911,00 zł
911,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
911,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H87N2O8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
815.15
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
911,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 1 mg
package of 1 × 5 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(CCN)C)(OC[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C45H87N2O8P/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-44(48)52-41-43(42-54-56(50,51)53-40-39-47(3,4)38-37-46)55-45(49)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h19-22,43H,5-18,23-42,46H2,1-4H3/b21-19-,22-20-/t43-/m1/s1
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860377P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860377P-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)