Merck
860320P
Avanti
16:0-18:1 PC-d82
Avanti Research - A Croda Brand 860320P, powder
Synonim(y):
1-palmitoilo-2-oleoilo-sn-glicero-3-fosfocholina-d82
Wybierz wielkość
1 MG
2690,00 zł
2690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
2690,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42D82NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
842.58
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
2690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860320P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860320P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860320P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OC([2H])(C([N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])[2H])(OC([C@]([2H])(OC(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C(/C([2H])=C([2H])\C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H
Opis ogólny
16:0-18:1 PC-d82 jest deuterowaną fosfocholiną.
Zastosowanie
16:0-18:1 PC-d82 został użyty do przygotowania gigantycznych pęcherzyków jednokomórkowych (GUV).[1]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860320P-1mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860320P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Liquidity Is a Critical Determinant for Selective Autophagy of Protein Condensates
Yamasaki A, et al.
Molecular Cell (2020)
Akinori Yamasaki et al.
Molecular cell, 77(6), 1163-1175 (2020-01-30)
Clearance of biomolecular condensates by selective autophagy is thought to play a crucial role in cellular homeostasis. However, the mechanism underlying selective autophagy of condensates and whether liquidity determines a condensate's susceptibility to degradation by autophagy remain unknown. Here, we
Debasis Das et al.
Nature communications, 11(1), 231-231 (2020-01-15)
The opening of a fusion pore during exocytosis creates the first aqueous connection between the lumen of a vesicle and the extracellular space. Soluble N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein receptors (SNAREs) mediate the formation of these dynamic structures, and their kinetic