857393P
Avanti
THI
2-acetyl-5-tetrahydroxybutyl imidazole, powder
Synonim(y):
2-acetyl-4-tetrahydroxybutyl imidazole; 2-acetyl-4(5)-tetrahydroxybutyl imidazole; 2-ATHBI
About This Item
Polecane produkty
Próba
>98% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (857393P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 857393P
typ lipidu
sphingolipids
bioactive lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C9H14N2O5/c1-4(13)9-10-2-5(11-9)7(15)8(16)6(14)3-12/h2,6-8,12,14-16H,3H2,1H3,(H,10,11)/t6-,7-,8-/m1/s1
Klucz InChI
CQSIXFHVGKMLGQ-BWZBUEFSSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3