Merck
855776C
Avanti
19:0 Lyso PC
Avanti Research - A Croda Brand 855776C
Synonim(y):
1-nonadekanoilo-2-hydroksy-sn-glicero-3-fosfocholina
Wybierz wielkość
25 MG
974,00 zł
974,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
974,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H56NO7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
537.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
974,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (855776C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 855776C
stężenie
10 mg/mL (855776C-25mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Lizofosfatydylocholina (LPC) jest bioaktywnym lipidem prozapalnym wydzielanym w odpowiedzi patologicznej.[1] Ma grupę choliny na swojej polarnej głowie.[2]
Zastosowanie
19:0 Lyso PC został użyty do ilościowego oznaczania lizofosfatydylocholiny (LPC) w mikrosomach za pomocą spektrometrii mas.[3] Został on również wykorzystany do analizy lipidomu osocza krów.[4]
Działania biochem./fizjol.
Lizofosfatydylocholina (LPC) modyfikuje różne funkcje biologiczne w różnych typach komórek, takich jak komórki śródbłonka, komórki mięśni gładkich, monocyty, makrofagi i limfocyty T. Jest ona związana z miażdżycą i chorobami zapalnymi. Jest ona związana z miażdżycą i chorobami zapalnymi. LPC stymuluje wiele drugich przekaźników, w tym kinazę białkową C, kinazy regulowane sygnałem zewnątrzkomórkowym i kinazy białkowo-tyrozynowe.[1]
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (855776C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Altered plasma lipidome profile of dairy cows with fatty liver disease
Gerspach C, et al.
Research in Veterinary Science, 110, 47-59 (2017)
Architecture of lipid droplets in endoplasmic reticulum is determined by phospholipid intrinsic curvature
Choudhary V, et al.
Current Biology, 28(6), 915-926 (2018)
Ruichuan Yin et al.
Nature protocols, 14(12), 3445-3470 (2019-11-15)
Mass spectrometry imaging (MSI) enables label-free spatial mapping of hundreds of biomolecules in tissue sections. This capability provides valuable information on tissue heterogeneity that is difficult to obtain using population-averaged assays. Despite substantial developments in both instrumentation and methodology, MSI
Sidra Iqbal et al.
Plant physiology and biochemistry : PPB, 147, 101-112 (2019-12-20)
Plant phospholipase A (PLA) and C (PLC) families are least explored in terms of structure, diversity and their roles in membrane lipid remodeling under stress conditions. In this study, we performed gene family analysis, determined gene expression in different tissues
Jinfeng Huang et al.
Dose-response : a publication of International Hormesis Society, 18(2), 1559325820914209-1559325820914209 (2020-05-05)
Radiation biodosimeters are required urgently for fast and accurate evaluation of absorbed dose for irradiated individuals. Lipidomics has appeared as a credible technique for identification and quantification of lipid for researching biomarker of diseases. We performed a lipidomic profile on