Merck
852806C
Avanti
C18(Plasm)-22:6 PE
1-(1Z-octadecenyl)-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Synonim(y):
1-O-1′-(Z)-octadecenyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; GPEtn(18:0p/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H78NO7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
776.08
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 5 mL (852806C-25mg)
pkg of 1 × 5 mL (852806C-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 852806C
stężenie
1 mg/mL (852806C-5mg)
5 mg/mL (852806C-25mg)
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)CO/C=C\CCCCCCCCCCCCCCCC
Zastosowanie
C18(Plasm)-22:6 PE has been used as a standard in liquid chromatography−mass spectrometry (LC-MS) method. It has also been used as a component of plasmalogen in cholesterol efflux capacity studies.
Opakowanie
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (852806C-25mg)
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (852806C-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Association of cholesterol efflux capacity with plasmalogen levels of high-density lipoprotein: A cross-sectional study in chronic kidney disease patients
Maeba R, et al.
Atherosclerosis, 270(4), 102-109 (2018)
Lipid composition of the human eye: are red blood cells a good mirror of retinal and optic nerve fatty acids?
Acar N, et al.
PLoS ONE, 7(4) (2012)
Lipid composition of the human eye: are red blood cells a good mirror of retinal and optic nerve fatty acids?
Acar N, et al.
Testing, 7(4) (2012)