Merck
850445P
Avanti
14:0-16:0 PC
1-myristoyl-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonim(y):
1-tetradekanoilo-2-heksadekanoilo-sn-glicero-3-fosfocholina; MPPC; PC(14:0/16:0)
Wybierz wielkość
25 MG
583,00 zł
583,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
583,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H76NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
705.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
583,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (850445P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850445P-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850445P
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C38H76NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-19-21-23-25-27-29-31-38(41)47-36(35-46-48(42,43)45-33-32-39(3,4)5)34-44-37(40)30-28-26-24-22-20-17-15-13-11-9-7-2/h36H,6-35H2,1-5H3/t36-/m1/s1
Klucz InChI
RFVFQQWKPSOBED-PSXMRANNSA-N
Opis ogólny
Fosfatydylocholiny (PC) to fosfolipidy, które są obficie obecne w tkankach zwierząt. PC składają się z nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych odpowiednio w pozycji sn-1 i sn-2.[1]
Zastosowanie
14:0-16:0 PC (1-mirystoilo-2-palmitoilo-sn-glicero-3-fosfocholina):
  • w błonie dwuwarstwowej do badania jej mieszalności z d-erytro-N-palmitoilo-sfingomieliną(16:0-SM) przy użyciu różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC)[2]
  • jako kontrola negatywna w badaniach stymulacji w celu zbadania jej wpływu na szlak niedoboru odporności owadów (IMD)[3]
  • w generowaniu liposomów Wnt3a[4]
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydylocholiny (PC) uczestniczą w obniżaniu poziomu lipidów i cholesterolu we krwi.[5]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (850445P-25 mg)
Fiolka z zakrętką z przezroczystego szkła o pojemności 20 ml (850445P-500 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bohdana Térová et al.
Biochimica et biophysica acta, 1667(2), 182-189 (2004-12-08)
In this study we have used differential scanning calorimetry (DSC) to study the miscibility of different saturated phosphatidylcholines (PCs) with D-erythro-N-palmitoyl-sphingomyelin (16:0-SM). Information about the miscibility was obtained by observing the thermotropic phase behavior of binary mixtures of saturated PCs
Li-Juan Zhao et al.
Journal of ethnopharmacology, 260, 112943-112943 (2020-05-19)
Arenobufagin (ArBu) is an important anti-tumor ingredient of Chan'su which has long been used as traditional Chinese medicine in clinic for tumor therapy in China. The purpose of our study is to investigate the lipid homeostasis regulation effects of ArBu
Nathan T Morrell et al.
PloS one, 3(8), e2930-e2930 (2008-08-14)
Wnt signals exercise strong cell-biological and regenerative effects of considerable therapeutic value. There are, however, no specific Wnt agonists and no method for in vivo delivery of purified Wnt proteins. Wnts contain lipid adducts that are required for activity and
Dana K Shaw et al.
Nature communications, 8, 14401-14401 (2017-02-15)
The insect immune deficiency (IMD) pathway resembles the tumour necrosis factor receptor network in mammals and senses diaminopimelic-type peptidoglycans present in Gram-negative bacteria. Whether unidentified chemical moieties activate the IMD signalling cascade remains unknown. Here, we show that infection-derived lipids
Miao-Miao Zhou et al.
Lipids in health and disease, 15(1), 135-135 (2016-08-26)
Phosphatidylcholine (PC), the major source of dietary choline, has been demonstrated to improve the capability of learning and memory in rodent and the amelioration of long-chain n-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA) on anti-aging and anti-oxidation is widely known as well.