Kluczowe dokumenty
852479L
Avanti
C18(Plasm) LPC-d9
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1-O-1′-(Z)-octadecenyl(d9)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, Plasmalogen
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H45D9NO6P
Masa cząsteczkowa:
516.74
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
>99% (TLC)
Formularz
(DCM:Methanol (1:1) solution)
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (852479L-1MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
lipidomics
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Lipidomics
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)