911925
NanoFabTx™ microfluidic chip
for 1-5 μm particles
Synonim(y):
Mikrocząsteczka, NanoFabTx™, Nanoformulacja, Zestaw mikroprzepływowy
Wybierz wielkość
2290,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2290,00 zł
Polecane produkty
opis
Microfludic hardware kit component for synthesizing 1-5 μm microparticles
Kit components :
- Microfluidic chip x 1
Poziom jakości
Zastosowanie
advanced drug delivery
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)