Merck
850852P
Avanti
18:1 Dimethyl PE
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N,N-dimethyl, powder
Synonim(y):
1,2-di-(9Z-oktadecenoilo)-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina-N,N-dimetylo; fosfatydylodimetyloetanoloamina; PDME
Wybierz wielkość
25 MG
974,00 zł
974,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
974,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H82NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
772.09
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
974,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (850852P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850852P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)[H])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C43H82NO8P/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)49-39-41(40-51-53(47,48)50-38-37-44(3)4)52-43(46)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h19-22,41H,5-18,23-40H2,1-4H3,(H,47,48)/b21-19-,22-20-/t41-/m1/s1
Klucz InChI
XHPZRQBHFOVLEJ-UNUIOPIBSA-N
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850852P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)