Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 667,00 zł 500,25 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H32O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.42
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
500,25 zł
Cena katalogowa667,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (capillary GC)
form
powder
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-15(2)13-11-9-7-5-3-4-6-8-10-12-14-16(17)18/h15H,3-14H2,1-2H3,(H,17,18)
InChI key
ZONJATNKKGGVSU-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid |
| assay ≥98% (capillary GC) | assay ≥97% (capillary GC) | assay ≥95% (capillary GC) | assay ~99% (capillary GC) |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| form powder | form powder | form powder | form powder or flakes |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?