Kluczowe dokumenty
850560P
Avanti
MAG Detergent Kit
powder
Synonim(y):
Zestaw detergentów do krystalizacji mezofazy lipidowej
Wybierz wielkość
1 EA
12 670,00 zł
12 670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
12 670,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.28
12 670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99% (TLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zestaw detergentów MAG został zaprojektowany w celu umożliwienia wygodnej oceny 8 unikalnych odczynników detergentowych MAG pod kątem ich zdolności do wpływania na krystalizację mezofazy lipidowej. Metoda ta jest różnie określana jako lipidowa faza sześcienna lub metoda in meso. Wykazano, że metoda ta jest dość wszechstronna, ponieważ została wykorzystana do rozwiązywania struktur krystalograficznych białek prokariotycznych i eukariotycznych, białek monomerycznych, homo- i hetero-multimerycznych, zawierających chromofor i bez chromoforu, a także białek alfa-helikalnych i beta-baryłkowych.
Opakowanie
Fiolka PTFE 5 ml z zakrętką dla każdego składnika (850560P-1EA) )(8)
Opakowanie zawiera 200 mg każdego z nich: 7.7 MAG, 7.8 MAG, 7.9 MAG, 8.6 MAG, 8.7 MAG, 8.8 MAG, 8.9 MAG, 9.7 MAG
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)