Przejdź do
MAK459
Zestaw do oznaczania detergentów
Sufficient for 100 colorimetric tests
Synonim(y):
Zestaw do wykrywania detergentów
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2130,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
2130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
storage condition
(No metal containers. Tightly closed.)
input
protein
water
soil
application(s)
environmental
detection method
colorimetric
storage temp.
2-8°C
General description
Detergenty odgrywają znaczącą rolę w zwiększaniu zanieczyszczenia środowiska w różnych środowiskach. Zanieczyszczenia te pochodzą ze źródeł ścieków, takich jak obszary mieszkalne, w których stosowane są detergenty domowe, spływy rolnicze zawierające herbicydy i insektycydy oraz niektóre gałęzie przemysłu. W badaniach biochemicznych detergenty są powszechnie stosowane do separacji białek membranowych. Mogą one jednak zakłócać testy białkowe, wpływając na interakcje białko-białko, aktywność enzymatyczną lub strukturę białka. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe obecności detergentów ma zasadnicze znaczenie dla dokładnych pomiarów w testach białkowych. Detergenty stosowane podczas ekstrakcji lub oczyszczania białek mogą być przenoszone do dalszych zastosowań, takich jak elektroforeza, chromatografia lub spektrometria mas. Ma to kluczowe znaczenie dla utrzymania dokładności testu, oceny funkcjonalności białka, zapewnienia kompatybilności z dalszymi aplikacjami i zachowania integralności próbki.
Application
Zestaw Detergent Assay Kit może być używany do:
  • Badanie gleby
  • Badanie wody
  • Wykrywanie detergentów w próbkach biologicznych
Zestaw nadaje się do wykrywania śladowych ilości detergentu w oczyszczonych próbkach białek oraz do oznaczania detergentu w próbkach wody i gleby.
Biochem/physiol Actions
Proste, bezpośrednie i gotowe do automatyzacji procedury pomiaru stężenia detergentów w próbkach biologicznych są bardzo pożądane. Zestaw Detergent Assay Kit został zaprojektowany do bezpośredniego pomiaru stężenia detergentu bez konieczności wstępnej obróbki. Powyżej krytycznego stężenia micelarnego detergent tworzy w roztworze micele, które wychwytują barwnik kolorymetryczny. Intensywność koloru jest wprost proporcjonalna do stężenia detergentu w próbce.
Features and Benefits
Wydajna procedura: Usprawnij przepływ pracy dzięki bezproblemowemu 15-minutowemu procesowi, wymagającemu jedynie dodania pojedynczego odczynnika roboczego i niewielkiej próbki 20 μL, oszczędzając cenny czas i wysiłek.
Liniowy zakres wykrywania:
  • Tween 80: Wykrywa stężenia w zakresie od 0,012 do 4 mM.
  • Tween 20: wykrywanie stężeń w zakresie od 0,06 do 5 mM
  • Triton X-100: Wykrywa stężenia w zakresie od 0,23 do 12 mM
  • Brij L23/35: wykrywanie stężeń w zakresie od 0,09 do 5 mM
  • DTAC: wykrywanie stężeń w zakresie od 0,08 do 2 mM
  • SDS: wykrywanie stężeń w zakresie od 10 do 25 mM
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PROTDT850562PZ637238
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
-
detection method
-
input
protein
water
soil
input
-
input
-
input
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage condition
(No metal containers. Tightly closed.)
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
application(s)
environmental
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Can the product MAK459 be used with tissue samples?
    1 answer
    1. The supplier has not tested MAK459 with tissue samples, but it is possible that it would work. It's important to note that samples containing bile acids such as sodium deoxycholate can interfere with this assay and should be avoided. Additionally, samples should be clear and free of particles or turbidities.
      Helpful?
  2. Cationic/Nonionic Detergent는 560 nm로 측정하라 돼있는데 590 nm로 측정해도 될까요?
    1 answer
    1. This kit has been optimized for use at 560 nm. It would be up to the end user to determine suitability at a different wavelength.