Merck
850555O
Avanti
(2S,3S)-Phytantriol
Avanti Research - A Croda Brand 850555O
Synonim(y):
(2S,3S)-3,7,11,15-tetramethylhexadecane-1,2,3-triol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H42O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.55
Kod UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (850555O-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850555O
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCC[C@](C)(O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C20H42O3/c1-16(2)9-6-10-17(3)11-7-12-18(4)13-8-14-20(5,23)19(22)15-21/h16-19,21-23H,6-15H2,1-5H3
Klucz InChI
CGIHFIDULQUVJG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Phytantriol (3,7,11,15-tetrametyloheksadekano-1,2,3-triol) to lipid, który jest stosowany głównie w kosmetykach.[1]
Wykres fazowy temperatura-skład mieszaniny fitantriolu z wodą jest jakościowo podobny do wykresu wodnego monooleinianu glicerolu, więc jego stabilność czyni go interesującą alternatywą dla różnych zastosowań sześciennych faz ciekłokrystalicznych.
Działania biochem./fizjol.
Fitantriol (PT; 3,7,11,15-tetrametyloheksadekano-1,2,3-triol) nie ulega hydrolizie.[2] Charakteryzuje się dobrą stabilnością strukturalną i wyższą czystością w porównaniu z glicerylmonooleinianem (GMO) lub pochodnymi opartymi na GMO.[3] Pomaga zatrzymać wilgoć w skórze i służy jako promotor penetracji, dlatego może być stosowany w przezskórnym dostarczaniu leków.[1]
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850555O-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Internally self-assembled submicrometer emulsions stabilized by spherical nanocolloids: finding the free nanoparticles in the aqueous continuous phase
Salonen A, et al.
Langmuir, 26(11), 7981-7987 (2010)
Impurities in commercial phytantriol significantly alter its lyotropic liquid-crystalline phase behavior
Dong YD, et al.
Langmuir, 24(13), 6998-7003 (2008)
S B Rizwan et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 79(1), 15-22 (2011-01-18)
Different delivery strategies to improve the immunogenicity of peptide/protein-based vaccines are currently under investigation. In this study, the preparation and physicochemical characterisation of cubosomes, a novel lipid-based particulate system currently being explored for vaccine delivery, was investigated. Cubosomes were prepared