Merck
346411
Sigma-Aldrich
Poly[1-[4-(3-carboxy-4-hydroxyphenylazo)benzenesulfonamido]-1,2-ethanediyl, sodium salt]
technical grade
Wybierz wielkość
5 G
276,50 zł
276,50 zł
Cena katalogowa395,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
276,50 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[-CH2CH[NHSO2C6H4N=NC6H3(OH)CO2Na]-]n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
276,50 zł
Cena katalogowa395,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
Formularz
powder
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1C(=O)O[Na])\N=N\c2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC=C
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)