Przejdź do
SML1873
(2R,6R)-Hydroxynorketamine hydrochloride
≥98% (HPLC), AMPA receptors agonist, powder
Synonim(y):
(2R,6R)-HNK hydrochloride; (2R,6R)-2-Amino-2-(2-chlorophenyl)-6-hydroxy-cyclohexanone hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
818,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14ClNO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.16
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
818,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(2R,6R)-Hydroxynorketamine hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -95 to -115°, c = 1 in H2O
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1[C@@](C2=CC=CC=C2Cl)(N)CCC[C@H]1O.Cl
InChI
1S/C12H14ClNO2.ClH/c13-9-5-2-1-4-8(9)12(14)7-3-6-10(15)11(12)16;/h1-2,4-5,10,15H,3,6-7,14H2;1H/t10-,12-;/m1./s1
InChI key
ZQJVHBJDLMIKJK-MHDYBILJSA-N
Biochem/physiol Actions
(2R,6R)-Hydroxynorketamine is a ketamine metabolite that has rapid antidepressant activity without ketamine-related side effects.
(2R,6R)-Hydroxynorketamine is a ketamine metabolite that has rapid antidepressant activity without ketamine-related side effects. The NMDAR antagonist (R,S)-ketamine must be metabolized to (2S,6S;2R,6R)-hydroxynorketamine (HNK) to have antidepressant effects. The (2R,6R)-HNK enantiomer appears to be the enantiomer most responsible for antidepressant effects in a mouse study and unlike (2S,6S)-HNK, (2R,6R)-HNK caused no significant changes in locomotion or coordination. (2R,6R)-HNK does not seem to have the same addiction potential as ketamine, since mice did not self-administer pharmacologically relevant doses of (2R,6R)-HNK under the same conditions where ketamine was readily self-administered. The (2R,6R)-HNK antidepressant appears to involve activation of AMPA glutamate receptors rather than inhibition of NMDA glutamate receptors.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1875SML0362C5976
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
-
drug control
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)