Przejdź do
SML2340
SGC8158
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5′-S-[4-[(4′-Chlorobiphenyl-3-ylmethyl)amino]butyl]-5′-thioadenosine
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
859,00 zł
730,15 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2670,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H31ClN6O3S
Masa cząsteczkowa:
555.09
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
730,15 zł
Cena katalogowa859,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(C=C1)=CC=C1C2=CC(CNCCCCSC[C@H]3O[C@@H](N(C=N4)C5=C4C(N)=NC=N5)[C@H](O)[C@@H]3O)=CC=C2
InChI
1S/C27H31ClN6O3S/c28-20-8-6-18(7-9-20)19-5-3-4-17(12-19)13-30-10-1-2-11-38-14-21-23(35)24(36)27(37-21)34-16-33-22-25(29)31-15-32-26(22)34/h3-9,12,15-16,21,23-24,27,30,35-36H,1-2,10-11,13-14H2,(H2,29,31,32)/t21-,23-,24-,27-/m1/s1
InChI key
UDFJXRJYAZANFF-VBHAUSMQSA-N
Biochem/physiol Actions
SGC8158 isthe active component produced by cell reductases from the prodrug, SGC3027, a selective and cell-active inhibitor of protein arginine N-methyltransferase (PRMT7). SGC8158 was shown to inhibit PRMT7 with an IC50 value < 2.5 nM for methylation of H2B (23-37) and greater than 40-fold selectivity over other histone methyltransferases and non-epigenetic targets. SGC3027 inhibited the methylation of HSP70 In cellular assays using C2C12 cells with an IC50 value of 1.3 microM. The closely related SGC3027N is significantly less active in the cellular assay, and is a control compound for cellular studies.
Selective and cell-active PRMT7 inhibitor
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T7665SML1229SML0688
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: soluble 5 mg of Tyrphostin 51 in 0.1 ml of solvent, clear, orange to red
solubility
-
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
-
color
white to beige
color
faintly pink to red
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)