Kluczowe dokumenty
810392P
Avanti
Taurocholyl-Lys-Biotin
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
Taurocholyl-L-Lysine Biotin, ammonium salt
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 x 1 mg (810392P-1MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
bile acids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(N[C@H](C(NCCS(=O)([O-])=O)=O)CCCCNC(CCCC[C@@]5([H])[C@@]6([H])NC(N[C@@]6([H])CS5)=O)=O)=O.[NH4+]
InChI
1S/C42H71N5O10S2.H3N/c1-24(27-12-13-28-37-29(22-34(50)42(27,28)3)41(2)16-15-26(48)20-25(41)21-32(37)49)11-14-36(52)45-30(39(53)44-18-19-59(55,56)57)8-6-7-17-43-35(51)10-5-4-9-33-38-31(23-58-33)46-40(54)47-38;/h24-34,37-38,48-50H,4-23H2,1-3H3,(H,43,51)(H,4
Klucz InChI
ZPGPYBOMTBEANV-PHIKSEGASA-N
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)