Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 801,00 zł |
5 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
assay
>98% (TLC)
form
solid
mol wt
micellar wt 9960
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
aggregation number
11
color
white
CMC
8 mM
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])CC(O)C[N+](CCCNC(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](C[C@H]3O)C[C@@H](CC4)O)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C)(C)C
InChI
1S/C32H58N2O8S/c1-20(7-10-29(39)33-13-6-14-34(4,5)18-23(36)19-43(40,41)42)24-8-9-25-30-26(17-28(38)32(24,25)3)31(2)12-11-22(35)15-21(31)16-27(30)37/h20-28,30,35-38H,6-19H2,1-5H3,(H-,33,39,40,41,42)/t20-,21+,22-,23?,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-/m1/s1
InChI key
GUQQBLRVXOUDTN-XOHPMCGNSA-N
General description
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Unique detergent with high CMC that solubilizes membrane-bound proteins in their native state. | description BioXtra | description Avanti Research™ - A Croda Brand 850501P, powder | description ≥98% |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| assay >98% (TLC) | assay ≥98.0% (TLC) | assay >98% (TLC) | assay ≥98% |
| aggregation number 11 | aggregation number 11 | aggregation number - | aggregation number 11 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| solubility water: soluble | solubility H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility - | solubility water: soluble 10 g/L at 20 °C |
| CMC 8 mM | CMC 8 mM (20-25°C), 8 mM (micellar weight =9960) | CMC - | CMC 8 mM (20-25°C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CHAPSO
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?