Kluczowe dokumenty
850481P
Avanti
16:0-18:0 (9-10BR) PC
1-palmitoyl-2-(9,10-dibromo)stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonim(y):
1-hexadecanoyl-2-(9,10-dibromooctadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (850481P-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 850481P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCC(Br)C(Br)CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)