Merck
850346P
Avanti
14:1 (Δ9-Cis) PC
1,2-dimyristoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonim(y):
1,2-di-(9Z-tetradecenoilo)-sn-glicero-3-fosfocholina; PC(14:1(9Z)/14:1(9Z))
Wybierz wielkość
25 MG
1070,00 zł
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
1070,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H68NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
673.90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 2 × 100 mg (850346P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850346P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850346P
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O)=O
InChI
1S/C36H68NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h12-15,34H,6-11,16-33H2,1-5H3/b14-12-,15-13-/t34-/m1/s1
Klucz InChI
AVCZHZMYOZARRJ-JWLMTKEBSA-N
Opis ogólny
Fosfatydylocholina (PC) jest silnym lipidem tworzącym dwuwarstwę. Jest najczęściej występującym fosfolipidem w błonach ssaków.[1] Jest również ważnym składnikiem warstwy śluzowej okrężnicy.[2]
Lista produktów fosfatydylocholiny oferowanych przez Avanti ma na celu zapewnienie związków o różnych właściwościach fizycznych. Dostępne produkty obejmują krótkołańcuchowe (C3-C8 są rozpuszczalne w wodzie i higroskopijne), nasycone, wielonienasycone i mieszane kwasy PC. Wszystkie produkty są oczyszczane za pomocą HPLC, a specjalne środki ostrożności są podejmowane w celu ochrony produktów przed utlenianiem i hydrolizą.
Zastosowanie
14:1 (Δ9-Cis) PC został użyty jako wzorzec wewnętrzny w teście aktywności plazmalogenazy.[3]
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydylocholina (PC) działa jako środek powierzchniowo czynny w śluzie, tworząc hydrofobową powierzchnię hamującą przenikanie bakterii.[2] Jest stosowana w leczeniu zatorowości tłuszczowej. Fosfatydylocholina obniża poziom cholesterolu i trójglicerydów.[4]
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850346P-200 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850346P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Membranes of Cells (2016)
Integrative Medicine - E-Book (2017)
Jiao Cao et al.
Nature communications, 10(1), 5668-5668 (2019-12-13)
Biological nanopores are capable of resolving small analytes down to a monoatomic ion. In this research, tetrachloroaurate(III), a polyatomic ion, is discovered to bind to the methionine residue (M113) of a wild-type α-hemolysin by reversible Au(III)-thioether coordination. However, the cylindrical
Nobuhiro Ban et al.
The Journal of biological chemistry, 282(13), 9628-9634 (2007-02-03)
ABCA3 protein is expressed predominantly at the limiting membrane of the lamellar bodies in alveolar type II cells, and mutations in the ABCA3 gene cause lethal respiratory distress in newborn infants. To investigate the function of ABCA3 protein, we generated
Cytochrome c is an oxidative stress-activated plasmalogenase that cleaves plasmenylcholine and plasmenylethanolamine at the sn-1 vinyl ether linkage
Jenkins CM, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 293(22), 8693-8709 (2018)