Merck
850346C
Avanti
14:1 (Δ9-Cis) PC
1,2-dimyristoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonim(y):
1,2-di-(9Z-tetradecenoilo)-sn-glicero-3-fosfocholina; PC(14:1(9Z)/14:1(9Z))
Wybierz wielkość
25 MG
1070,00 zł
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
1070,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H68NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
673.90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (850346C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850346C-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850346C
stężenie
10 mg/mL (850346C-25mg)
25 mg/mL (850346C-200mg)
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Fosfatydylocholina (PC) jest silnym lipidem tworzącym dwuwarstwę. Jest najczęściej występującym fosfolipidem w błonach ssaków.[1] Jest również ważnym składnikiem warstwy śluzowej okrężnicy.[2]
Fosfatydylocholina (PC) należy do klasy glicerofosfolipidów. Jest to główny fosfolipid komórkowy.[3]
Lista produktów fosfatydylocholiny oferowanych przez Avanti ma na celu zapewnienie związków o różnych właściwościach fizycznych. Dostępne produkty obejmują krótkołańcuchowe (C3-C8 są rozpuszczalne w wodzie i higroskopijne), nasycone, wielonienasycone i mieszane kwasy PC. Wszystkie produkty są oczyszczane za pomocą HPLC, a specjalne środki ostrożności są podejmowane w celu ochrony produktów przed utlenianiem i hydrolizą.
Zastosowanie
14:1 (Δ9-Cis) PC został użyty do przygotowania liposomów.[4] Został on również wykorzystany jako wzorzec wewnętrzny do ekstrakcji lipidów z frakcji śródmiąższowych tkanek płuc do analizy metodą spektrometrii mas z jonizacją elektrorozpryskową (ESI-MS).[5]
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydylocholina (PC) działa jako środek powierzchniowo czynny w śluzie, tworząc hydrofobową powierzchnię hamującą przenikanie bakterii.[2] Jest stosowana w leczeniu zatorowości tłuszczowej. Fosfatydylocholina obniża poziom cholesterolu i trójglicerydów.[6]
Fosfatydylocholina (PC) przyczynia się do struktury błony. Każdy typ komórek i tkanek utrzymuje unikalny profil PC. PC odgrywa kluczową rolę w sygnalizacji komórkowej. Zakłócenie homeostazy PC prowadzi do śmierci komórek ssaków.[3] PC jest obecny w żółci i pomaga w emulgowaniu lipidów w diecie. Wiadomo, że obniża poziom cholesterolu i trójglicerydów. Jest podawany w leczeniu zatorowości tłuszczowej i niedokrwienia serca.[6] Wiadomo, że jednonienasycony PC 14:1 (Δ9-Cis) hamuje proliferację komórek w różnych liniach komórkowych.[7]
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850346C-200 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850346C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Membranes of Cells (2016)
Phosphatidylcholine and cell death
Cui Z and Houweling M
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1585(2-3), 87-96 (2002)
Interference of phosphatidylcholines with in vitro cell proliferation?no flock without black sheep
Werlein A, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1848(7), 1599-1608 (2015)
Jiao Cao et al.
Nature communications, 10(1), 5668-5668 (2019-12-13)
Biological nanopores are capable of resolving small analytes down to a monoatomic ion. In this research, tetrachloroaurate(III), a polyatomic ion, is discovered to bind to the methionine residue (M113) of a wild-type α-hemolysin by reversible Au(III)-thioether coordination. However, the cylindrical
Bilayer thickness and curvature influence binding and insertion of a pHLIP peptide
Karabadzhak AG, et al.
Biophysical Journal, 114(9), 2107-2115 (2018)