Merck
840522P
Avanti
MGlc-DAG
1,2-diacyl-3-O-(α-D-glucopyranosyl)-sn-glycerol (E. coli), powder
Synonim(y):
Diacyloglicerol monoglukozylowy (E. coli); MGlcDG
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H80O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
757.09
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (840522P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 840522P
typ lipidu
neutral glycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](CO[C@@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
Opis ogólny
Monoglukozylo-diacyloglicerol (MGlcDAG) jest podatnym na nietrwałość (NB)[1] i obcym neutralnym glikolipidem.[2] Otrzymywany jest głównie z diacyloglicerolu (DAG).[1]
Działania biochem./fizjol.
Monoglukozyl diacyloglicerol (MGlcDAG) jest zaangażowany w szlak glukolipidowy.[1] Jest w stanie przywrócić aktywność transportową permeazy laktozy (LacY) przy braku fosfatydyloetanoloaminy (PE).[3]
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (840522P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L Li et al.
The Journal of biological chemistry, 272(47), 29602-29606 (1997-12-31)
1,2-Diacylglycerol 3-glucosyltransferase synthesizes the major nonbilayer-prone lipid monoglucosyldiacylglycerol (MGlcDAG) in the membrane of Acholeplasma laidlawii, which is important for the spontaneous curvature, and is a regulatory site for the lipid surface charge density. A potential connection between activity and a
Jun Xie et al.
The Journal of biological chemistry, 281(28), 19172-19178 (2006-05-16)
To determine the specific role lipids play in membrane protein topogenesis in vivo, the orientation with respect to the membrane bilayer of Escherichia coli lactose permease (LacY) transmembrane (TM) domains and their flanking extramembrane domains was compared after assembly in
Malin Wikström et al.
The Journal of biological chemistry, 279(11), 10484-10493 (2003-12-23)
The mechanisms by which lipid bilayer properties govern or influence membrane protein functions are little understood, but a liquid-crystalline state and the presence of anionic and nonbilayer (NB)-prone lipids seem important. An Escherichia coli mutant lacking the major membrane lipid