Kluczowe dokumenty
840490C
Avanti
20:4 PG
Avanti Research™ - A Croda Brand 840490C
Synonim(y):
1,2-diarachidonoilo-sn-glicero-3-[fosforac-(1-glicerol)] (sól sodowa)
Wybierz wielkość
2900,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2900,00 zł
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (840490C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 840490C
stężenie
10 mg/mL (840490C-25mg)
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C46H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-45(49)53-41-44(42-55-57(51,52)54-40-43(48)39-47)56-46(50)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11-14,17-20,23-26,29-32,43-44,47-48H,3-10,15-16,21-22,27-28,33-42H2,1-2H3,(H,51,52);/q;+1/p-1/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18-,25-23-,26-24-,31-29-,32-30-;/t43?,44-;/m1./s1
Klucz InChI
VDLWDRIXPIHWNE-JXXFPQNESA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)