Merck
850797C
Avanti
22:6 PE
1,2-didocosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Synonim(y):
1,2-di-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)) ; 110931
Wybierz wielkość
25 MG
2900,00 zł
2900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
2900,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C49H74NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
836.09
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
2900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (850797C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850797C
stężenie
10 mg/mL (850797C-25mg)
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O
InChI
1S/C49H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-48(51)55-45-47(46-57-59(53,54)56-44-43-50)58-49(52)42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h5-8,11-14,17-20,23-26,29-32,35-38,47H,3-4,9-10,15-16,21-22,27-28,33-34,39-46,50H2,1-2H3,(H,53,54)/b7-5-,8-6-,13-11-,14-12-,19-17-,20-18-,25-23-,26-24-,31-29-,32-30-,37-35-,38-36-/t47-/m1/s1
Klucz InChI
RBDNSJMXMWTPCS-NYUVKXDYSA-N
Opis ogólny
22:6 PE jest wielonienasyconym homokwasem.[1] Fosfatydyloetanoloamina (PE) jest fosfolipidem błonowym. Rodzaj PE zależy od kombinacji wolnych kwasów tłuszczowych w pozycji α i β.[2] 22:6 PE oznacza długość łańcucha węglowego:stopień nienasycenia w PE.[3]
Zastosowanie
22:6 PE został użyty jako standard do optymalizacji warunków chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas (LC/MS)[4] oraz do wykrywania przeciwciał antyfosfatydyloetanoloaminy (aPE) w surowicy pacjentów za pomocą testu immunoenzymatycznego (ELISA).[3] Nadaje się do stosowania w testowaniu wpływu zwiększenia nienasycenia łańcucha acylowego na separację fazową od cząsteczek tratwy lipidowej spingomieliny (SM) i cholesterolu (CHOL).[1]
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydyloetanoloamina (PE) odgrywa kluczową rolę w fuzji błon, cyklu komórkowym, autofagii, apoptozie i funkcjach poznawczych.[2]
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850797C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Acyl chain unsaturation in PEs modulates phase separation from lipid raft molecules
Shaikh SR, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 311(3), 793-796 (2003)
Diarachidonoylphosphoethanolamine induces necrosis/necroptosis of malignant pleural mesothelioma cells
Kaku Y, et al.
Cellular Signalling, 27(9), 1713-1719 (2015)
The outcome of ELISA for antiphosphatidylethanolamine antibodies is dependent on the composition of phosphatidylethanolamine
Hou S, et al.
Journal of Immunological Methods, 440, 27-34 (2017)
Comprehensive untargeted lipidomic analysis using core-shell C30 particle column and high field orbitrap mass spectrometer
Narvaez-Rivas M and Zhang Q
Journal of Chromatography A, 1440, 123-134 (2016)
Mónica Narváez-Rivas et al.
Journal of chromatography. A, 1440, 123-134 (2016-03-02)
The goal of untargeted lipidomics is to have high throughput, yet comprehensive and unambiguous identification and quantification of lipids. Novel stationary phases in LC separation and new mass spectrometric instruments capable of high mass resolving power and faster scanning rate