Kluczowe dokumenty
840434P
Avanti
10:0 PG
1,2-didecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), powder
Synonim(y):
PG(10:0/10:0)
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (840434P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (840434P-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 840434P
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C26H51O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-25(29)33-21-24(22-35-37(31,32)34-20-23(28)19-27)36-26(30)18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h23-24,27-28H,3-22H2,1-2H3,(H,31,32);/q;+1/p-1/t23?,24-;/m1./s1
Klucz InChI
WOGMIDKKARMDEU-RETUOTIWSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn
Krytyczne stężenie miceli (CMC) można w przybliżeniu zdefiniować jako stężenie monomeru lipidowego, przy którym znaczne ilości (>5% całości) agregatów micelarnych po raz pierwszy zaczynają pojawiać się w stanie równowagi: nM1<=>Mn