Kluczowe dokumenty
810601C
Avanti
16:0-5 Doxyl PC
Avanti Research - A Croda Brand 810601C
Synonim(y):
1-palmitoilo-2-stearoylo-(5-doksylo)-sn-glicero-3-fosfocholina
Wybierz wielkość
1 MG
3110,00 zł
3110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
3110,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H90N2O10P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
862.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51321705
NACRES:
NA.25
3110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (810601C-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810601C
stężenie
1 mg/mL (810601C-1mg)
typ lipidu
ESR probes
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Fosfatydylocholina (PC), silny lipid tworzący dwuwarstwę, jest najczęstszym fosfolipidem w błonach ssaków.[1] Jest również ważnym składnikiem warstwy śluzowej okrężnicy.[2] Piąty węgiel łańcucha kwasu stearynowego sn-2 analogu 1-palmitoilo-2-stearoilo (5-doksylo)-sn-glicero-3-fosfocholiny ma Doxyl PC, sondę spinową[3] przyłączoną do niego kowalencyjnie.[4]
Nitroksydowe produkty spinowe Avanti to grupa związków zaprojektowanych do działania jako sondy membranowe. Różne pozycje w łańcuchu hydrofobowym są znakowane nitrotlenkowymi grupami funkcyjnymi, aby umożliwić sondowanie błony na różnych głębokościach. Związki te zostały zsyntetyzowane z 1-palmitoilo-2-hydroksy-sn-glicerolo-3-fosfocholiny, a produkt oczyszczono za pomocą chromatografii kolumnowej. Różne n-doksylowe fosfocholiny zostały ostatnio wykorzystane jako narzędzia biofizyczne do wyjaśnienia transportu błonowego z białkami przenoszącymi fosfatydyloinozytol[5] oraz jako fluorescencyjne wygaszacze w badaniach strukturalnych dwuwarstwy lipidowej.[6]
Zastosowanie
16:0-5 Doxyl PC może być stosowany:
  • jako składnik wirusopodobnych dużych pęcherzyków jednokomórkowych (VL LUV) do wygaszania emisji fluorescencji 4-chloro-7-nitrobenz-2-oksa-1,3-diazolu (NBD)[7]
  • w przygotowywaniu pęcherzyków wielo-lamelarnych (MLV) jako specyficznego dla miejsca wygaszacza do przeprowadzania badań wygaszania fluorescencji[8]
  • w przygotowaniu znakowanych spinowo pęcherzyków wielo-lamelarnych (MLV)[9]
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydylocholina (PC) działa jako środek powierzchniowo czynny w śluzie, tworząc hydrofobową powierzchnię hamującą przenikanie bakterii.[2] Jest stosowana w leczeniu zatorowości tłuszczowej. Fosfatydylocholina obniża poziom cholesterolu i trójglicerydów.[10]
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (810601C-1mg)
Uwaga dotycząca przygotowania
Aby zapobiec agregacji, należy przygotować wodne roztwory podstawowe n-DOXYL PCs o stężeniu 2 mM i przechowywać je w plastiku. Rozcieńczyć roztwory podstawowe do 0,03-0,1 mM roztworów do badań EPR.[11] W przypadku preparatów liposomowych do pomiarów wygaszania fluorescencji, rozpuścić lipid doksylowy w 150 μl absolutnego etanolu do stężenia 40,3 mM.[6], Informacje uzupełniające.
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Membranes of Cells (2016)
Integrative Medicine - E-Book (2017)
Edurne Rujas et al.
The Journal of biological chemistry, 292(13), 5571-5583 (2017-02-19)
The 4E10 antibody displays an extreme breadth of HIV-1 neutralization and therefore constitutes a suitable model system for structure-guided vaccine design and immunotherapeutics against AIDS. In this regard, the relevance of autoreactivity with membrane lipids for the biological function of
Diego E Sastre et al.
The Journal of biological chemistry, 295(7), 2136-2147 (2019-12-05)
PlsX plays a central role in the coordination of fatty acid and phospholipid biosynthesis in Gram-positive bacteria. PlsX is a peripheral membrane acyltransferase that catalyzes the conversion of acyl-ACP to acyl-phosphate, which is in turn utilized by the polytopic membrane
Lars Duelund et al.
Biochimica et biophysica acta, 1828(8), 1909-1917 (2013-04-10)
We have in this study investigated the composition, structure and spectroscopical properties of multilamellar vesicles composed of a phospholipid, 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (POPC), and up to 10mol% of triolein (TO), a triglyceride. We found in agreement with previous results that the mixtures