Kluczowe dokumenty
810270P
Avanti
C11 TopFluor Ceramide-1-Phosphate
N-[11-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl]-D-erythro-sphingosine-1-phosphate (ammonium salt), powder
Synonim(y):
N-[11-(TopFluor)undekanoilo]-D-ceramido-1-fosforan (sól amonowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H74BF2N4O6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
810.84
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 250 μg (810270P-250ug)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810270P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Ceramid-1-fosforan (C1P), antyapoptotyczny lipid, jest wytwarzany za pomocą kinazy ceramidowej (CERK) poprzez bezpośrednią fosforylację ceramidu.
Dostępność tego nowego fluorescencyjnego metabolitu zapewnia badaczom nowe sposoby śledzenia migracji komórek i aktywności sprzężonej z białkiem G.
Zastosowanie
C11 10399 Ceramide-1-Phosphate może być stosowany do badania jego wpływu na migrację komórek macierzystych raka trzustki (PCSC) przy użyciu mikroskopii konfokalnej.
Działania biochem./fizjol.
Ceramid-1-fosforan (C1P) jest zdolny do blokowania śmierci komórek w makrofagach pochodzących ze szpiku kostnego (BMDM). Kontroluje on wzrost i przeżywalność różnych typów komórek. Wiadomo, że bioaktywny sfingolipid C1P moduluje proliferację i różnicowanie fotoreceptorów. C1P kontroluje apoptozę. Działa jako czynnik prozapalny i odgrywa kluczową rolę w fagocytozie. Ceramid-1-fosforan jest dobrze znany jako drugi przekaźnik i ważny mediator odpowiedzi zapalnej.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810270P-250ug)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Carolyn M Shirey et al.
Chemistry and physics of lipids, 200, 32-41 (2016-10-26)
Ceramide-1-phosphate (C1P) is an important signaling sphingolipid and a metabolite of ceramide. C1P contains an anionic phosphomonoester head group and has been shown to regulate physiological and pathophysiological processes such as cell proliferation, inflammation, apoptosis, phagocytosis, and macrophage chemotaxis. Despite
Ceramide-1-phosphate in cell survival and inflammatory signaling
Gomez MA, et al.
Advances in Experimental Medicine and Biology, 118-130 (2010)
Ceramide and ceramide 1-phosphate in health and disease
Arana L, et al.
Lipids in Health and Disease, 9(1), 1-12 (2010)
The Role of Ceramide-1-Phosphate in Biological Functions
Handbook of Experimental Pharmacology, 153-153 (2013)
Ceramide-1-Phosphate, a New Mediator of Development and Survival in Retina Photoreceptors
Miranda GE, et al.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 52(9), 6580-6588 (2011)