Merck
850858C
Avanti
Ent-DPPC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
2,3-Dipalmitoyl-sn-glycero-1-phosphocholine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H80NO8P
Masa cząsteczkowa:
734.04
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
chloroform solution
opakowanie
package of 1 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
5 mg/mL
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850858C-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3