Kluczowe dokumenty
810142P
Avanti
4ME 16:0 NBD PE (NBD-DPhPE)
1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl) (ammonium salt), powder
Synonim(y):
NBD-DPhPE
Wybierz wielkość
1 MG
1160,00 zł
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1160,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C51H94N5O11P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
984.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (810142P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810142P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
NBD-DPhPE preferencyjnie dzieli się, choć nie całkowicie, do fazy płynnej błony komórkowej, a nie do bardziej uporządkowanej mikrodomeny wzbogaconej w cholesterol i sfingolipidy, znanej jako "tratwa" lipidowa. NBD-DSPE preferencyjnie dzieli się, choć nie całkowicie, do bardziej uporządkowanej mikrodomeny wzbogaconej w cholesterol i sfingolipidy, znanej jako "tratwa" lipidowa. - Komunikacja osobista, dr Erwin London, SUNY-Stony Brook
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810142P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Peter J Quinn
Progress in lipid research, 49(4), 390-406 (2010-05-19)
Domains in cell membranes are created by lipid-lipid interactions and are referred to as membrane rafts. Reliable isolation methods have been developed which have shown that rafts from the same membranes have different proteins and can be sub-fractionated by immunoaffinity