Merck
999986C
Avanti
4ME 16:0 Diether DG
Avanti Research - A Croda Brand 999986C
Synonim(y):
1,2-di-O-fitanylo-sn-glicerol
Wybierz wielkość
5 MG
878,00 zł
878,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
878,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H88O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
653.16
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
878,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (999986C-5mg)
pkg of 1 × 2 mL (999986C-50mg)
pkg of 2 × 4 mL (999986C-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 999986C
stężenie
25 mg/mL (999986C-200mg)
25 mg/mL (999986C-50mg)
5 mg/mL (999986C-5mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](CO)(OCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)COCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C43H88O3/c1-35(2)17-11-19-37(5)21-13-23-39(7)25-15-27-41(9)29-31-45-34-43(33-44)46-32-30-42(10)28-16-26-40(8)24-14-22-38(6)20-12-18-36(3)4/h35-44H,11-34H2,1-10H3/t37?,38?,39?,40?,41?,42?,43-/m0/s1
Klucz InChI
ISDBCJSGCHUHFI-PKIBUDCSSA-N
Opis ogólny
4ME 16:0 Diether DG lub 1,2-di-O-phytanyl-sn-glycerol to archealny lipid[1] posiadający dwa łańcuchy fitanowe przyłączone do pozycji sn-1 i sn-2 szkieletu glicerolu za pomocą wiązań eterowych. Jest obecny jako składnik błony komórkowej w mikroorganizmach metanogennych.[1]
Zastosowanie
4ME 16:0 Diether DG lub 1,2-di-O-phytanyl-sn-glycerol jest odpowiedni do stosowania jako wzorzec wewnętrzny w:
  • chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas (LC-MS) do analizy lipidów metodą monitorowania reakcji wielokrotnych (MRM)[2]
  • wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) do ilościowego oznaczania diacyloglicerolu (DAG/DG)[3][4]
  • tandemowa analiza spektrometryczna mas (MS/MS) w celu ilościowego oznaczenia DAG[5]
Działania biochem./fizjol.
Lipidy związane z eterem są przeciwutleniaczami i są niezbędne do różnicowania komórek i sygnalizacji komórkowej.[6]
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (999986C-200 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (999986C-50 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (999986C-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xu Si et al.
Molecular nutrition & food research, 62(3) (2017-11-28)
A recent study revealed that the accumulation of gut microbiota-produced acetate (GMPA) led to insulin over-secretion and obesity symptom. To further develop this scientific point, the effect of resistant starch (RS) or exogenous acetate carried by RS (RSA) in the
Analytical characterization of plasma membrane-derived vesicles produced via osmotic and chemical vesiculation
Sarabipour S, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1848(7), 1591-1598 (2015)
S Görs et al.
Journal of dairy science, 99(11), 9313-9318 (2016-10-21)
Archaeol (1,2-di-O-phytanyl-sn-glycerol) is a cell membrane lipid component of methanogens that has the potential to be used as a biomarker for methane production in ruminants. However, its analysis via gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) is challenging because of its molecular size
A new granulation method for compressed tablets [proceedings].
M H Rubinstein
The Journal of pharmacy and pharmacology, 28 Suppl, 67P-67P (1976-12-01)
Jinzhi Zhang et al.
Medical science monitor : international medical journal of experimental and clinical research, 23, 5345-5353 (2017-11-11)
BACKGROUND It is well known that, pathologically, Parkinson's disease is a common neurodegenerative disorder. In Parkinson's disease, the protein which is abundant in the human brain, alpha-synuclein, accumulates inside the nerve cells. In this situation, dysregulation of lipid metabolism performs