800812P
Avanti
12:0 DG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-didodekanoilo-sn-glicerol; DG(12:0/12:0/0:0); 110611
Wybierz wielkość
498,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
498,00 zł
Polecane produkty
opis
1,2-dilauroyl-sn-glycerol
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (800812P-10mg)
pkg of 1 × 200 mg (800812P-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
neutral glycerides
neutral lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O([C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCC)CO)C(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C27H52O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-26(29)31-24-25(23-28)32-27(30)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25,28H,3-24H2,1-2H3/t25-/m0/s1
Klucz InChI
OQQOAWVKVDAJOI-VWLOTQADSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)