Merck
870323P
Avanti
C16:0 L-carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Palmitoilo-L-karnityna-d9
Wybierz wielkość
1 MG
982,00 zł
982,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
982,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H36D9NO4
Masa cząsteczkowa:
408.66
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
982,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1x1 mg (870323P-1MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]C(C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
Klucz InChI
XOMRRQXKHMYMOC-UBNSAEOJSA-N
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (870323P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)