Merck
860846P
Avanti
CER8(d9)
N-palmitoyl(d9) 6R-hydroxysphingosine, powder
Synonim(y):
13,13,14,14,15,15,16,16,16-nonadeuterio-N-[(E,2S,3R,6R)-1,3,6-trihydroxyoctadec-4-en-2-yl]hexadecanamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H58D9NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
562.96
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860846P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860846P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@@](NC(CCCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)([H])[C@]([H])(O)/C=C/[C@@](O)([H])CCCCCCCCCCCC
Opis ogólny
6-Hydroxysphingosine is one of the moieties that make up the class of ceramides. Ceramides are lipids localized to stratum corneum.
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860846P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Principles and Practice of Skin Toxicology, 21-21 (2008)