Merck
Y0000648
Telmisartan
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
4′[(1,4′-Dimethyl-2′-propyl[2,6′-bi-1H-benzimidazol]-1′-yl)methyl][1,1′-biphenyl]-2-carboxylic acid, BIBR 277
Wybierz wielkość
30 MG
759,00 zł
759,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
30 MG
759,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H30N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
514.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
759,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
telmisartan
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
CCCc1nc2c(C)cc(cc2n1Cc3ccc(cc3)-c4ccccc4C(O)=O)-c5nc6ccccc6n5C
InChI
1S/C33H30N4O2/c1-4-9-30-35-31-21(2)18-24(32-34-27-12-7-8-13-28(27)36(32)3)19-29(31)37(30)20-22-14-16-23(17-15-22)25-10-5-6-11-26(25)33(38)39/h5-8,10-19H,4,9,20H2,1-3H3,(H,38,39)
Klucz InChI
RMMXLENWKUUMAY-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... AGTR1(185)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Telmisartan EP Wzorzec odniesienia przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Telmisartan is a non-peptide AT1 angiotensin receptor antagonist.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Maurizio Destro et al.
Expert opinion on pharmacotherapy, 12(17), 2719-2735 (2011-11-15)
The modulation of the renin angiotensin aldosterone system (RAAS) is an important pathway in managing high blood pressure, and its overexpression plays a key role in target end-organ damage. Telmisartan is an angiotensin II receptor blocker (ARB) with unique pharmacologic
Mahshid Dehghan et al.
Circulation, 126(23), 2705-2712 (2012-12-06)
Diet quality is strongly related to cardiovascular disease (CVD) incidence, but little is known about its impact on CVD events in older people at high risk of CVD and receiving effective drugs for secondary prevention. This study assessed the association
Li Li et al.
Diabetes, 62(3), 762-774 (2012-12-15)
The mechanisms of the improvement of glucose homeostasis through angiotensin receptor blockers are not fully elucidated in hypertensive patients. We investigated the effects of telmisartan on insulin signaling and glucose uptake in cultured myotubes and skeletal muscle from wild-type and
Anna Olverling et al.
Clinical science (London, England : 1979), 125(9), 433-438 (2013-05-30)
Diabetic patients are often treated with an ACEi (angiotensin-converting enzyme inhibitor) or angiotensin receptor antagonist against hypertension or albuminuria. These drugs also have a positive impact on glucose tolerance, but the mechanism for this remains elusive. Hypothesizing a positive non-additive
Dominik Wincewicz et al.
Pharmacological reports : PR, 66(3), 436-441 (2014-06-07)
The potential effect of chronic treatment with telmisartan, an angiotensin type 1 receptor blocker (ARB) and partial agonist of peroxisome proliferator--activated receptor γ (PPARγ), on stress-related disorders is a matter of considerable interest. The existing data suggest that angiotensin II