Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 569,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H34O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Storage condition:
protect from light
569,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
storage condition
protect from light
color
white to tan
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCC(O)C(O)=O
InChI
1S/C18H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(19)18(20)21/h9-10,17,19H,2-8,11-16H2,1H3,(H,20,21)/b10-9-
InChI key
JBSOOFITVPOOSY-KTKRTIGZSA-N
Application
2OHOA has been used as:
- a modulator of the sphingolipid and glycerophospholipid pathway to study its effects on myelination in mice Charcot–Marie–Tooth type 1A (CMT1A) myelinopathy and myelinating dorsal root ganglia cultures[1]
- in biophysical studies to study its effects on artificial membranes
- to study its interactions with major membrane lipid films[2]
Biochem/physiol Actions
2-Hydroxy oleic acid (2OHOA) is a derivative of oleic acid. It plays a role in membrane organization, alterations in membrane fluidity, an increase of the tendency to form non-lamellar structures, and remodeling of microdomains by interacting with the lipids in membranes of pathological cells.[2]
2OHOA induces cell cycle arrest and apoptosis in several cancer cell lines, including glioma, leukemia, breast and colon cancer lines. 2OHOA increases sphingomyelin (SM) levels in the membranes of tumor cells, which typically display decreased SM membrane content, and remodeled membranes, compared with normal cells. The compound has no effect on SM levels in non-cancer cells.
2OHOA is an antitumor agent; sphingomyelin synthase activator.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay 90% | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility alcohol: soluble, benzene: soluble, chloroform: soluble, diethyl ether: soluble, water: insoluble | solubility - | solubility - |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| color white to tan | color - | color - | color - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?