Kluczowe dokumenty
780201P
Avanti
18:1 PE MCC
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[4-(p-maleimidomethyl)cyclohexane-carboxamide] (sodium salt), powder
Synonim(y):
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[4-(p-maleimidomethyl)cyclohexane-carboxamide] (sodium salt)
Wybierz wielkość
25 MG
3050,00 zł
3050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
3050,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C53H90N2NaO11P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
985.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
3050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 100 mg (780201P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (780201P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 780201P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
18:1 PE MCC (1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[4-(p- maleimidomethyl)cyclohexane-carboxamide]) lipid comprising phosphoethanolamine linked to two oleic acid by its phosphate group and to a maleimide group via its amino group. It is a maleimide-functionalized thiol-reactive lipid.[1]
Zastosowanie
18:1 PE MCC (1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[4-(p- maleimidomethyl)cyclohexane-carboxamide]) has been used:
  • in proteoliposome preparation[2]
  • in liposome preparation for tagging reporter DNA[3]
  • in the preparation of fluorescent sulforhodamine B (SRB) dye-loaded liposomes[4]
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (780201P-100mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (780201P-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shirin Meher Pocha et al.
Current biology : CB, 21(13), 1111-1117 (2011-06-28)
The evolutionarily conserved apical determinant Crumbs (Crb) is essential for maintaining apicobasal polarity and integrity of many epithelial tissues [1]. Crb levels are crucial for cell polarity and homeostasis, yet strikingly little is known about its trafficking or the mechanism
Attomole DNA electrochemical sensor for the detection of Escherichia coli O157
Liao WC and Ho JA
Analytical Chemistry, 81(7), 2470-2476 (2009)
Liposome-based immunoaffinity chromatographic assay for the quantitation of immunoglobulin E in human serum
Ho JA, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 878(2), 172-176 (2010)
Retromer controls epithelial cell polarity by trafficking the apical determinant Crumbs
Pocha SH, et al.
Current Biology, 21(13), 1111-1117 (2011)
Wei-Ching Liao et al.
Analytical chemistry, 81(7), 2470-2476 (2009-03-05)
Enterohemorrhagic Escherichia coli O157, a verocytotoxin (VT1/2)-producing pathogen, can be deadly because it can induce acute or chronic renal failure. To speed up the clinical diagnosis of related syndromes caused by E. coli O157, there is an urgent need for