Merck
700360P
Avanti
Glycochenodeoxycholic acid 3-sulfate
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
5β-cholanic acid-3α,7α-diol N-(carboxymethyl)-amide 3-sulfate (disodium salt)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H41NNa2O8S
Masa cząsteczkowa:
573.65
Kod UNSPSC:
12352211
pochodzenie biologiczne
synthetic
opis
Technique(s): bile acids
Próba
≥99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (700360P-5MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
bile acids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].C[C@H](CCC(=O)NCC([O-])=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OS([O-])(=O)=O
Zastosowanie
lipids research
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700360P-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3