Merck
700321P
Avanti
Chenodeoxycholic acid 7-sulfate disodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
3α, 7α -dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid 7-sulfate disodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H38Na2O7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
516.60
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
package of 1 × 5 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
bile acids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700321P-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3