Przejdź do
C4650
Cholestyramine resin
Synonim(y):
Colestyramine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2480,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4860,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
23151817
EC Number:
234-270-8
NACRES:
NA.56
MDL number:
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
13-17% chloride basis (dried substance)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
activity assay: suitable
matrix
polystyrene/divinylbenzene
pH
4—6
capacity
~1.0 meq/g(dry)
Application
Cholestyramine resin has been used:
  • as a diet supplement to study the bile acid pool size and fecal bile acid output in mice
  • to alter the bile acid (BA) levels and study its effect on liver fibrosis development in wild type (WT), fibroblast growth factor 15 (Fgf15)−/−, and Fgf15 transgenic (TG) mice
  • in in vitro digestion process to study the capacity of the fractions for binding bile acid (BA)
Cholestyramine resin is used in protein chromatography, ion exchange chromatography and anion exchange media. Cholestyramine has been used to study the relief of postcholecystectomy diarrhea, the management of intractable cholestatic pruritus and obesity.
Biochem/physiol Actions
Cholestyramine is a cationic exchange resin polymer. This resin is a bile acid sequestrant that interchanges chloride anions for bile acids of the small intestine lumen, leading to excretion of bile acids in the feces and reduced levels of serum bile acid. Cholestyramine is used to treat primary hypercholesterolemia. The resin induces dose-dependent reduction of low-density lipid (LDL) cholesterol. It ameliorates the risk of coronary artery disease.
Other Notes
Quartenary ammonium functional groups attached to cross-linked polystyrene
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
113300444425428612
matrix
polystyrene/divinylbenzene
matrix
-
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
LPLC: suitable
capacity
~1.0 meq/g(dry)
capacity
-
capacity
1.3 meq/mL by wetted bed volume
capacity
1.0 meq/mL capacity
form
powder
form
-
form
solid
form
beads
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
pH
4—6
pH
-
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cholestyramine resin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)